Learn More
Epredia™ RA Lamb BlockStore Storage Options for the LabStack Storage System
Store lab supplies that don't typically fit in standard-size compartments with this versatile, expandable system.
658.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12181830
|
Epredia™
E43/22GREY |
BlockStore 8-Drawer Cabinet | Gray |
658.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Compatibility:
- Compatible with all standard LabStack cabinets and options
- Accepts embedding rings, processing cassettes, and unmounted paraffin blocks
Includes:
- 8-Drawers (arranged in two rows of four)
- Enough dividers to produce seven rows, 1.2 in. (30 mm) wide, in each drawer
Specifica
Gray |