missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULP1 Rabbit anti-Yeast, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ULP1.
Marca: Abnova PAB11365.500ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ULP1 | |
Polyclonal | |
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ULP1. | |
Lyophilized from 20mM potassium phosphate buffer, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide) | |
NIB1 | |
Rabbit | |
500 μg | |
Primary | |
Yeast | |
Lyophilized |
ELISA, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
ELISA (1:4000-1:20000) Western Blot (1:500-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
ULP1 | |
ULP1 | |
Recombinant protein corresponding to Saccharomyces cerevisiae ULP1. | |
RUO | |
856087 | |
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 100μL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto