Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-30000-100UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17639956
  • 53.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
Rabbit IgG control
Polyclonal
CoraLite 594
Rabbit
Primary
Liquid
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
100 μL
Store at -20°C. Avoid exposure to light.