Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-30000-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17791399
  • 129.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
Rabbit IgG control
Polyclonal
CoraLite 594
Rabbit
Primary
Liquid
Flow Cytometry
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
20 μL
Store at -20°C. Avoid exposure to light.