Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Racks
Codice prodotto. 12672725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 scatole (3 pollici)
20 scatole per rack (2 pollici)
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Microplates
Microplates or Deepwell Microplates
pk
Posizioni:
12 Boxes/Rack
15 Boxes/Rack
20 Boxes/Rack
22 Boxes/Rack
36 Plates/Rack
56 Plates/Rack
77 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell
Product Type:
2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 inch Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
Box Racks - Sliding Drawer
Rack a cassetto scorrevole
Rack ad accesso laterale (micropiastra)
Rack ad accesso laterale (regolabile)
Side Access Freezer Rack (Adjustable)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Deepwell)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Locking Rod)
Specialty Rack - 10-Compartment Container
Specialty Rack - 8-Compartment Container
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 cu. ft. Upright Freezers
2 in. boxes
32 cu.ft. Revco Upright ULT
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubici
Scatole da 2 pollici
Scatole da 3 pollici
Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12672725
Marca: Thermo Scientific™ 1950652
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for previous generation Forma™ 900, 7000 Series, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T and TSE/TSD Series Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
  • With sliding drawer racks
  • Adjustable side access box racks
  • Microplate racks in standard or deepwell formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack ad accesso laterale (micropiastra)
Colore Silver
Capacità Microplates
Materiale Stainless Steel
Posizioni 84 Plates/Rack
Forma Square
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 30.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Profondità (sistema imperiale) 22.0 in.
Profondità (sistema metrico) 55.9 cm