Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Racks
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 scatole (3 pollici)
20 scatole per rack (2 pollici)
Boxes (2 in.)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Microplates
Microplates or Deepwell Microplates
pk
Posizioni:
12 Boxes/Rack
15 Boxes/Rack
20 Boxes/Rack
22 Boxes/Rack
36 Plates/Rack
56 Plates/Rack
77 Plates/Rack
84 Plates/Rack
9 Boxes/Rack
98 microplates with lids, 119 microplates without lids, and 35 deepwell
Product Type:
2 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 in. Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
3 inch Rack per scatole - Rack a cassetti scorrevoli
Box Racks - Sliding Drawer
Rack a cassetto scorrevole
Rack ad accesso laterale (micropiastra)
Rack ad accesso laterale (regolabile)
Side Access Freezer Rack (Adjustable)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Deepwell)
Side Access Freezer Rack (Microplate/Locking Rod)
Specialty Rack - 10-Compartment Container
Specialty Rack - 8-Compartment Container
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 cu. ft. Upright Freezers
2 in. boxes
32 cu.ft. Revco Upright ULT
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubi
Congelatori verticali con capacità 17.3 e 23 piedi cubici
Scatole da 2 pollici
Scatole da 3 pollici
Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for previous generation Forma™ 900, 7000 Series, Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU T and TSE/TSD Series Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Product Type | Side Access Freezer Rack (Microplate/Deepwell) |
| Colore | Silver |
| Capacità | Microplates or Deepwell Microplates |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 77 Plates/Rack |
| Ripiani | 4 Tiers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific TDE and TSX Series (5 shelves) |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 23.9 cm |
| Vedi altri risultati |