Learn More
Thermo Scientific™ Racks for the CryoMed™ Controlled-Rate Freezer
Codice prodotto. 11704908 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 Canisters (for cord blood, Model 4000610)
161 1.2 mL/2 mL Ampules
161 4 mL/5 mL Ampules
162 Canes, 5 to 6 Ampules/Cane
3 x 4/5 mL Cryo Racks (Large)
3 x 4/5 mL Cryo Racks (Small)
40 0.25/0.5 mL Straws
48 Skin Packets (2 level)
5 x 1.2/2 mL Cryo Racks (Large)
5 x 1.2/2 mL Cryo Racks (Small)
76 1.2 mL/2 mL Ampules
76 4 mL/5 mL Ampules
77 Canes
Adjustable, 10-position
Tipo:
Cane Freezing Rack
Canister Rack
Skin Rack
Straw Rack
Vial Rack (Large)
Vial Rack (Small)
Vial Rack Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11704908
Marca: Thermo Scientific™ 4000706
More flexibility for your controlled-rate freezing applications with Thermo Scientific™ Racks for the CryoMed™ Controlled-Rate Freezer.
More flexibility for your controlled-rate freezing applications with Thermo Scientific™ Racks for the CryoMed™ Controlled-Rate Freezer. Includes an assortment of cane, canister, straw and vial racks.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Silver
Descrizione Three 4 mL/5 mL Cryo Racks (Small)
Da utilizzare con (apparecchiatura) All CryoMed controlled-rate freezers
Capacità 3 x 4/5 mL Cryo Racks (Small)
Tipo Vial Rack Holder
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.