Learn More
Novus Biologicals™ Radicicol
Marca: Novus Biologicals™ NB110-81566
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Soluble in DMSO. | |
Radicicol |
1 mg | |
Radicicol |