Learn More
Brannan™ Range Finder Hydrometers
Click to view available options
Intervallo Baumé:
1 to 1.50
1.50 to 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Brannan Range Finder Hydrometers, Baume Range: 1.50 to 2, Length: 250mm, Certifications/Compliance: UKAS, Quantity: 1Each, Subdivisions: 0.005g/mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Range Finder Hydrometer |
| Incrementi | 0.005 g/mL |
| Certificazione/Conformità | UKAS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Intervallo Baumé | 1.50 to 2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Specific Gravity Measurement |
| Intervallo di gravità specifica | 1.5 to 2 |