Learn More
Rapamycin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10798668
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 10798668
Marca: Fisher BioReagents BP29631
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Rapamycin
Tipo Rapamycin
Forma fisica Powder/Solid
CAS 53123-88-9
Imballaggio Clear Glass
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio > 98 %
Formula molecolare C51H79NO13
Punti di ebollizione 183°C
Indice di Merck 15, 8232
InChI Key QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Molecular Weight (g/mol) 914.187
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Peso formulazione 914.2
Percent Purity >98%