Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Hose Nipples with Hose Nozzles
Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Hose Nipples with Hose Nozzles for a fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum.
Marca: Buerkle™ 8771-2160
27.13 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rapid couplings are the ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers, etc
- For a fast and safe connection
- For liquids, gases, compressed air and vacuum
Specifica
Accoppiamento rapido | |
42 mm | |
25/Scale | |
6.4 mm | |
8 bar |
Polipropilene | |
9.5 mm Hose | |
9.5 mm dia. x 42 mm | |
Valvola, connettori maschio, raccordo per tubo con ugelli |