Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Hose Nipples with Hose Nozzles
Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Hose Nipples with Hose Nozzles for a fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum.
Marca:  Buerkle™ 8771-2140
24.71 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10255413
  • 28.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rapid couplings are the ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers, etc
  • For a fast and safe connection
  • For liquids, gases, compressed air and vacuum
Specifica
Specifica
Accoppiamento rapido
47 mm
25/Scale
6.4 mm
8 bar
Polipropilene
6.4 mm Hose
6.5 mm dia. x 47 mm
Valvola, connettori maschio, raccordo per tubo con ugelli