missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Rat IgG ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.81 to 500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 4.69 pg/mL |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificità | This kit recognizes Rat IgG in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat IgG and analogues was observed. |
| Target Species | Rat |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3500 |
| Simbolo del gene | IGHG1 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto