Learn More
Proteintech™ Rat IL-10 ELISA Kit
KE20003 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The rat IL10 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous rat IL10.
Marca: Proteintech™ KE20003-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- The assay recognizes rat IL10. An antibody specific for rat IL10 has been pre-coated onto the microwells. The rat IL10 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for rat IL10 is added to detect the captured rat IL10 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Interleukin 10 is an essential anti-inflammatory cytokine that plays important roles as a negative regulator of immune responses to microbial antigens. IL10 is mainly secreted by macrophages, but also by T helper 1 (Th1) and Th2 lymphocytes, dendritic cells, cytotoxic T cells, B lymphocytes, monocytes and mast cells.
- It down regulates the expression of Th1 cytokines, MHC class II antigens, and co-stimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production.
- IL10 can block NF-κB activity, and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. IL10 activity is mediated by the IL10 receptor (IL10R) which is a member of the class II cytokine receptor family.
Specifica
NM_012854 | |
2.1 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Rat | |
Rat | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
62.5 to 4000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
25325 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P29456 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Rat IL-10 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine