Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-78075
Codice prodotto. 18665020
  • 463.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
5 Slides
Rat
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.