Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC lysis buffer for human
For lysis of human red blood cells
62.40€ - 98.20€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15465269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AK |
250mL |
62.40€
250mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15475269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AP |
500mL |
98.20€
500mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).