Learn More
RBM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RBM3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.35 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852974
|
Proteintech
14363-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842974
|
Proteintech
14363-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene is a member of the glycine-rich RNA-binding protein family and encodes a protein with one RNA recognition motif domain. Expression of this gene is induced by cold shock and low oxygen tension. A pseudogene exists on chromosome 1. Multiple alternatively spliced transcript variants that are predicted to encode different isoforms have been characterized although some of these variants fit nonsense-mediated decay criteria.Specifica
| RBM3 | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O89086, P98179, Q925G0 | |
| 114488, 19652, 5935 | |
| RBM3 Fusion Protein Ag5934 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RBM3 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| IS1 RNPL, Putative RNA binding protein 3, RBM3, RNA binding motif protein 3, RNPL | |
| RBM3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |