Learn More
IKA™ Agitatore magnetico digitale RCT con riscaldamento
La piastra di agitazione digitale più venduta con controllo della temperatura.
Marca: IKA™ 0025004601
1083.67 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.42000kg
Descrizione
- Motore potente per un'ampia gamma di velocità
- Modalità aggiuntiva di controllo della temperatura per un riscaldamento più rapido
- Impostazione esatta della temperatura e della velocità tramite display digitale
- Impostazione del limite di sicurezza della temperatura visualizzata sul display digitale
- Indicatore di superficie calda
- Visualizzazione digitale dei codici di errore
- Il gruppo integrato garantisce una lunga durata
Specifica
EU |