Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminum Blocks
Configure the Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Module with interchangeable aluminum blocks with a variety of hole configurations for vials and tubes.
141.38€ - 206.92€
Specifica
Materiale Aluminum Alloy
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Tipo Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11527490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18801
Reacti-Block A-1 Holds 13 x 0.3mL or 1mL Reacti-Vials; 13 Holes (14mm diameter x 23mm deep)
179.76€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11557500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18819
Reacti-Block V-1 Holds 17 Microcentrifuge Test Tubes; 17 Holes (11mm diameter x 45mm deep)
206.92€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11547500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18818
Reacti-Block U-1 Holds 8 x 20mm diameter Test Tubes; 8 Holes (21mm diameter x 45mm deep)
180.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11537500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18817
Reacti-Block T-1 Holds 9 x 16mm diameter Test Tubes; 9 Holes (17mm diameter x 45mm deep)
180.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11527500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18816
Reacti-Block S-1 Holds 13 x 13mm diameter Test Tubes; 13 Holes (14mm diameter x 45mm deep)
181.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11517500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18814
Reacti-Block Q-1 Holds 8 x 10mL Reacti-Vials; 8 Holes (25mm diameter x 46mm deep)
187.58€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11507500
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18812
Reacti-Block L Holds 16 x 0.1mL Reacti-Vials; 16 Holes (12mm diameter x 21mm deep)
176.73€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11597490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18811
Reacti-Block M-1 Holds 6 x 27.5mL Reacti-Vials; 6 Holes (28.5mm diameter x 70mm deep)
180.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11587490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18810
Reacti-Block K Blank–No Holes (For Custom Drilling) 5.1cm Tall
159.38€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11567490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18807
Reacti-Block G Holds 4 x 18mL Vacuum Hydrolysis Tubes; 4 Holes (19mm diameter x 64mm deep)
184.16€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11557490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18806
Reacti-Block F Holds 8 x 6mL Vacuum Hydrolysis Tubes; 8 Holes (10mm diameter x 64mm deep)
181.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11547490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18803
Reacti-Block C-1 Holds 13 x 3.5mL Screw Cap Septum Vials; 13 Holes (15mm diameter x 34mm deep)
181.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11537490
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18802
Reacti-Block B-1 Holds 9 x 3mL or 5mL Reacti-Vials; 9 Holes (21mm diameter x 32mm deep)
180.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15237518
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TS-18804
Reacti-Block Z-1 Holds 9 x 0.1mm Reacti-Vials; 9 Holes (12mm diameter x 21mm deep)
141.38€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Configure your Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heating and Stirring module with these interchangeable Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminum Blocks. Available in a broad variety of hole configurations, they accommodate almost any size Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Reaction Vial, test tube, or microcentrifuge tube. The Reacti-Blocks are constructed of an aluminum alloy for optimal thermal conductivity, and contain a thermometer well. Many blocks are compatible for use with the Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator.
Specifica
Specifica
Aluminum Alloy