Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometers
Use these thermometers to measure temperature in dry block heaters of Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heating and Stirring module.
135.49€ - 136.00€
Specifica
Tipo Thermometer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dry Block Heaters and Other Instruments
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Temperatura di esercizio (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Temperatura di esercizio (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11537510
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-18914
0°C to 100°C
135.49€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11547510
Vedere i documenti Promotion Details
Thermo Scientific™
TS-18915
0°C to 200°C
136.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Measure temperature in dry block heaters of the Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heating and Stirring module and other laboratory equipment using Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometers. The thermometers are mercury-free and alcohol-filled for greater safety. PTFE coating ensures that glass is impervious to corrosive materials. They are available in two different temperature ranges.
Specifications
Specifications
Thermometer
Dry Block Heaters and Other Instruments
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates