Learn More
Elma™ Reaction Tube Holders
Ensure that reaction tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
105.00€ - 141.00€
Specifica
Tipo | Reaction Tube Holder |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17873094
|
Elma™
1112158 |
100/120 |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17871357
|
Elma™
1112152 |
150/300 |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Specifica
Reaction Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |