Learn More
3M™ Occhiali di protezione da lettura
Codice prodotto. p-8006615
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10362200
Marca: 3M™ 7000043083
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lower field of vision allows reading and precise work to be performed by the magnifying effect while still offering excellent protection against surrounding particles. 3M™ BX™ Reader Goggles have clear bifocal polycarbonate lenses and +2.0 diopters and a silver-black frame.
  • Soft, universally fitting nose bridge
  • Stirrups with particularly soft ends for comfort
  • Three-stage adjustable lengths and adjustable windscreen
  • Anti-scratch and anti-fog coating for clear, unimpeded vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di protezione da lettura
Magnification Power +2.00
N. per confezione 1 ciasc.