Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Sterile Polystyrene
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16324862 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
1/bag, 100 bags
1/bag, 50 bags
5/bag, 20 bags
5/bag, 40 bags
Dimensioni (L x P x A):
2.8 x 0.8 x 0.7 in
4 x 1 x 0.8 in
4 x 1.1 x 1.2 in
4.3 x 1.9 x 1.3 in
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 16324862
Marca: Heathrow Scientific™ 120647
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Graduation markings on the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents
  • Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz
Certificazione/Conformità Dnase, Rnase & Pyrogen Free
Rivestimento None
Colore White
Descrizione 5 wrap
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Dimensioni (L x P x A) 4.3 x 1.9 x 1.3 in
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Altezza (sistema imperiale) 1.3 in
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Include Reservoir
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in
Lunghezza (sistema metrico) 10.9 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 104°F Operating
Temperatura max (sistema metrico) 40°C Operating
N. per custodia 1200
N. per confezione 200
Imballaggio 5/bag, 40 bags
Quantità 200
Volume (sistema metrico) pozzetto 100 mL
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in
Larghezza (sistema metrico) 4.8 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Conical