Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Sterile Polystyrene
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16374852 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
1/bag, 100 bags
1/bag, 50 bags
5/bag, 20 bags
5/bag, 40 bags
Dimensioni (L x P x A):
2.8 x 0.8 x 0.7 in
4 x 1 x 0.8 in
4 x 1.1 x 1.2 in
4.3 x 1.9 x 1.3 in
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 16374852
Marca: Heathrow Scientific™ 120641
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Graduation markings on the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents
  • Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifications
Capacità (sistema imperiale) .85 oz
Certificazione/Conformità Dnase, Rnase & Pyrogen Free
Rivestimento None
Colore White
Descrizione Single wrap
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 4 x 1 x 0.8 in
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Include Reservoir
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 104°F Operating
Temperatura max (sistema metrico) 40°C Operating
N. per custodia 600
N. per confezione 100
Imballaggio 1/bag, 50 bags
Quantità 600
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 mL
Larghezza (sistema imperiale) 1 in
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Conical