Learn More
Velp Scientifica™ REC Digital Ceramic Hotplate
REC Digital Ceramic Hotplate is a laboratory digital heating plate with ceramic top to ensure high resistance to corrosion and precise temperature setting.
Marca:  Velp Scientifica™ F20700553
277.23 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17254083
  • 366.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Resistant and Easy to use
  • Heating plate technology ensures homogeneity, thermal efficiency and excellent heating performance
  • Ceramic top and technopolymer structure ensure premium resistance to chemicals
  • Bright digital display for precise temperature setting showing actual and setpoint temperature
  • Hot Surface Safety message displayed when the temperature is above 50°C
  • Run-off groove to protect electronics
Specifica
Specifica
Technopolymer
Hotplate
15 L
1
Square
Analog
7.7 lb.
780 W
Hot surface safety message
344 x 203 x 94 mm
Digital
25 kg
EU
230 V
Ambient to 550°C
3.5 kg
50/60 Hz