Learn More
Heidolph™ Ballon de réception
For use with rotary evaporators
Marca: Heidolph™ 514-84000-00
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Con S 35/20
Specifica
Clear | |
Receiving Flask | |
35/20 |
Glass | |
Rotary Evaporators | |
1000 mL |