Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Fiasca di destinazione
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Receiving Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03063549
Codice prodotto. 11806114
  • 56.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With spherical joint socket S 35
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
Duran Glass
Rotary Evaporators
85 mm
Receiving Flask
250 mL