Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Fiasca di destinazione
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Receiving Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03063558
Codice prodotto. 11876134
  • 55.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With spherical joint socket S 35
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
Vetro Duran
Evaporatori rotanti
105 mm
Pallone di raccolta
500 ml