Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Receiving Flasks with PUR Coating
Receiving flasks especially for rotary evaporators
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03064037
Codice prodotto. 11963391
  • 117.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With spherical joint socket S 35
  • With highly transparent PUR coating
  • Autoclavable
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Socket 35
1
64 mm
Rotary Evaporators
100 mL