missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MTHFD2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) MTHFD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001069223.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 517539 |
Nome | MTHFD2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16029150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16069150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16019150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16049150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16059150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16039150
|
enQuireBio™
QP7520-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001069223.1 | |
MTHFD2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
517539 | |
Research Use Only | |
MTHFD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EAVVISGRKL AEQIKQEVRQ EVEEWVASGN KRPHLSVVLV GENPASQSYV LNKTRAAASV GINSETILKP ASISEEELLN LINKLNNDDN VDGLLVQLPL PEHIDERKVC NAVSPDKDVD GFHVINVGRM CLDQCSMLPA TPWGVWEIIK RTGIPTLGKN VVVAGRSKNV GMPIAMLLHT DGAHERPGGD ATVTISHRYT PKEELKKHTA LADIVISAAG IPNLITADMI KEGAAVIDVG INRIQDPITA KPKLVGDVDF EGVKKKAGYI TPVPGGVGPM TVAMLMKNTI IAAKKVLRLE EQEVLKSKEL GVASN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |