Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Penicillin-binding protein 1A Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Penicillin-binding protein 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7405-ec-200ug
Codice prodotto. 16078700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_417855.4
Penicillin-binding protein 1A Protein
Research Use Only
mrcA
Recombinant Protein
E. coli
MLDEGYITQQ QFDQTRTEAI NANYHAPEIA FSAPYLSEMV RQEMYNRYGE SAYEDGYRIY TTITRKVQQA AQQAVRNNVL DYDMRHGYRG PANVLWKVGE SAWDNNKITD TLKALPTYGP LLPAAVTSAN PQQATAMLAD GSTVALSMEG VRWARPYRSD TQQGPTPRKV TDVLQTGQQI WVRQVGDAWW LAQVPEVNSA LVSINPQNGA VMALVGGFDF NQSKFNRATQ ALRQVGSNIK PFLYTAAMDK GLTLASMLND VPISRWDASA GSDWQPKNSP PQYAGPIRLR QGLGQSKNVV M
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
947907
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol