missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein

Codice prodotto. 16088980
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16088980

Marca: enQuireBio™ QP7492ec1mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Nome hepatitis Protein ORF3 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene ORF3
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Hepatitis
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato