Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L30 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L30, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6620-ec-50ug
Codice prodotto. 16094600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_000980.1
60S ribosomal protein L30 Protein
Research Use Only
RPL30
Recombinant Protein
E. coli
MVAAKKTKKS LESINSRLQL VMKSGKYVLG YKQTLKMIRQ GKAKLVILAN NCPALRKSEI EYYAMLAKTG VHHYSGNNIE LGTACGKYYR VCTLAIIDPG DSDIIRSMPE QTGEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6156
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol