missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP1B1 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
Specifica
Specifica
| Nome | ATP1B1 Protein |
| Quantità | 5 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His |
| Sequenza | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFKPTYQ DRVAPPGLTQ IPQIQKTEIS FRPNDPKSYE AYVLNIVRFL EKYKDSAQRD DMIFEDCGDV PSEPKERGDF NHERGERKVC RFKLEWLGNC SGLNDETYGY KEGKPCIIIK LNRVLGFKPK PPKNESLETY PVMKYNPNVL PVQCTGKRDE DKDKVGNVEY FGLGNSPGFP LQYYPYYGKL LQPKYLQPLL AVQFTNLTMD TEIRIECKAY GENIGYSEKD RFQGRFDVKI EVKS |
| Tampone | The ATP1B1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto