Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
Codice prodotto. p-7152359
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 15927479
Brand: enQuireBio™ QP5747ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALCB / CGPR / Calcitonin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numero di accesso NP_000719.1
ID gene (immissione) 797
Nome CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CALCB
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza ACNTATCVTH RLAGLLSRSG GMVKSNFVPT NVGSKAF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.