missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD7, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_006128.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 924 |
Nome | CD7 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15917819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15957819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15907819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-100ug |
100 μg |
645.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15937819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15947819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15927819
|
enQuireBio™
QP5794-ye-1mg |
1 mg |
2765.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_006128.1 | |
CD7 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
924 | |
Research Use Only | |
CD7 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AQEVQQSPHC TTVPVGASVN ITCSTSGGLR GIYLRQLGPQ PQDIIYYEDG VVPTTDRRFR GRIDFSGSQD NLTITMHRLQ LSDTGTYTCQ AITEVNVYGS GTLVLVTEEQ SQGWHRCSDA PPRASALPAP PTGSALPDPQ TASALPDPPA ASALP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |