Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5812-ec-10ug
Codice prodotto. 15957929
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001808.2
CEACAM4 Protein
Research Use Only
CEACAM4
Recombinant Protein
E. coli
FTIEALPSSA AEGKDVLLLA CNISETIQAY YWHKGKTAEG SPLIAGYITD IQANIPGAAY SGRETVYPNG SLLFQNITLE DAGSYTLRTI NASYDSDQAT GQLHVHQNNV PGLPVGAVAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1089
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol