missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DTW domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DTW domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001138427.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 56986 |
Nome | DTW domain-containing protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15938909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15978909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15928909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15958909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15968909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15948909
|
enQuireBio™
QP5953-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001138427.1 | |
DTW domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56986 | |
Research Use Only | |
DTWD1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLNPPIFLK RSEENSSKFV ETKQSQTTSI ASEDPLQNLC LASQEVLQKA QQSGRSKCLK CGGSRMFYCY TCYVPVENVP IEQIPLVKLP LKIDIIKHPN ETDGKSTAI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |