Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMCN Protein
A cDNA sequence encoding the EMCN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 51705 |
---|---|
Nome | EMCN Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | EMCN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958348
|
enQuireBio™
QP11782-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15948348
|
enQuireBio™
QP11782-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15938348
|
enQuireBio™
QP11782-100ug |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
51705 | |
Research Use Only | |
EMCN | |
Human | |
His | |
EMCN protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 100mM NaCl. |
EMCN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMNSTGV LEAANNSLVV TTTKPSITTP NTESLQKNVV TPTTGTTPKG TITNELLKMS LMSTATFLTS KDEGLKATTT DVRKNDSIIS NVTVTSVTLP NAVSTLQSSK PKTETQSSIK TTEIPGSVLQ PDASPSKTGT LTSIPVTIPE NTSQSQVIGT EGGKNASTSA TSRSYSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |