Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPD1L Protein
A cDNA sequence encoding the GPD1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 23171 |
---|---|
Nome | GPD1L Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | GPD1L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15969158
|
enQuireBio™
QP12036-5ug |
5 μg |
137.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15959158
|
enQuireBio™
QP12036-20ug |
20 μg |
212.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15949158
|
enQuireBio™
QP12036-1mg |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
23171 | |
Research Use Only | |
GPD1L | |
Human | |
His | |
GPD1L protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
GPD1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAPLKVCI VGSGNWGSAV AKIIGNNVKK LQKFASTVKM WVFEETVNGR KLTDIINNDH ENVKYLPGHK LPENVVAMSN LSEAVQDADL LVFVIPHQFI HRICDEITGR VPKKALGITL IKGIDEGPEG LKLISDIIRE KMGIDISVLM GANIANEVAA EKFCETTIGS KVMENGLLFK ELLQTPNFRI TVVDDADTVE LCGALKNIVA VGAGFCDGLR CGDNTKAAVI RLGLMEMIAF ARIFCKGQVS TATFLESCGV ADLITTCYGG RNRRVAEAFA RTGKTIEELE KEMLNGQKLQ GPQTSAEVYR ILKQKGLLDK FPLFTAVYQI CYESRPVQEM LSCLQSHPEH T | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |