missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 84706 |
---|---|
Nome | GPT2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | GPT2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924538
|
enQuireBio™
QP10654-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15914538
|
enQuireBio™
QP10654-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15904538
|
enQuireBio™
QP10654-100ug |
100 μg |
1665.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
84706 | |
Research Use Only | |
GPT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQRAAAL VRRGCGPRTP SSWGRSQSSA AAEASAVLKV RPERSRRERI LTLESMNPQV KAVEYAVRGP IVLKAGEIEL ELQRGIKKPF TEVIRANIGD AQAMGQQPIT FLRQVMALCT YPNLLDSPSF PEDAKKRARR ILQACGGNSL GSYSASQGVN CIREDVAAYI TRRDGGVPAD PDNIYLTTGA SDGISTILKI LVSGGGKSRT GVMIPIPQYP LYSAVISELD AIQVNYYLDE ENCWALNVNE LRRAVQEAKD HCDPKVLCII NPGNPTGQVQ SRKCIEDVIH FAWEEKLFLL ADEVYQDNVY SPDCRFHSFK KVLYEMGPEY SSNVELASFH STSKGYMGEC GYRGGYMEVI NLHPEIKGQL VKLLSVRLCP PVSGQAAMDI VVNPPVAGEE SFEQFSREKE SVLGNLAKKA KLTEDLFNQV PGIHCNPLQG AMYAFPRIFI PAKAVEAAQA HQMAPDMFYC MKLLEETGIC VVPGSGFGQR EGTYHFRMTI LPPVEKLKTV LQKVKDFHIN FLEKYA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
GPT2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 100units/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of L-Alanine to L-Glutamate per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
His | |
The GPT2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 30% glycerol, 2mM DTT, 0.2M NaCl. |