missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000154.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2690 |
Nome | Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15999839
|
enQuireBio™
QP6083-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15939849
|
enQuireBio™
QP6083-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15989839
|
enQuireBio™
QP6083-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15919849
|
enQuireBio™
QP6083-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15929849
|
enQuireBio™
QP6083-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15909849
|
enQuireBio™
QP6083-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_000154.1 | |
Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2690 | |
Research Use Only | |
GHR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FSGSEATAAI LSRAPWSLQS VNPGLKTNSS KEPKFTKCRS PERETFSCHW TDEVHHGTKN LGPIQLFYTR RNTQEWTQEW KECPDYVSAG ENSCYFNSSF TSIWIPYCIK LTSNGGTVDE KCFSVDEIVQ PDPPIALNWT LLNVSLTGIH ADIQVRWEAP RNADIQKGWM VLEYELQYKE VNETKWKMMD PILTTSVPVY SLKVDKEYEV RVRSKQRNSG NYGEFSEVLY VTLPQMSQFT CEEDFY | |
Greater than 81.9% as determined by SDS-PAGE. |