Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock 70 kDa protein 13 Protein
Codice prodotto. p-7155347
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16016061
Marca: enQuireBio™ QP8708ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock 70 kDa protein 13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_008879.3
ID gene (immissione) 6782
Nome Heat shock 70 kDa protein 13 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene HSPA13
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza QQYLPLPTPK VIGIDLGTTY CSVGVFFPGT GKVKVIPDEN GHISIPSMVS FTDNDVYVGY ESVELADSNP QNTIYDAKRF IGKIFTAEEL EAEIGRYPFK VLNKNGMVEF SVTSNETITV SPEYVGSRLL LKLKEMAEAY LGMPVANAVI SVPAEFDLKQ RNSTIEAANL AGLKILRVIN EPTAAAMAYG LHKADVFHVL VIDLGGGTLD VSLLNKQGGM FLTRAMSGNN KLGGQDFNQR LLQYLYKQIY QTYGFVPSRK EEIHRLRQAV EMVKLNLTLH QSAQLSVLLT VEEQDRKEPH SSDTELPKDK LSSADDHRVN SGFGRGLSDK KSGESQVLFE TEISRKLFDT LNEDLFQKIL VPIQQVLKEG HLEKTEIDEV VLVGGSTRIP RIRQVIQEFF GKDPNTSVDP DLAVVTGVAI QAGIDGGSWP LQVSALEIPN KHLQKTNFN
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.