Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2a Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
20 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
20µg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000596.2 |
| ID gene (immissione) | 3440 |
| Nome | Interferon alpha 2a Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Attività biologica | Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^8 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Vedi altri risultati |