missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIR2DS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_055327.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3806 |
Nome | KIR2DS1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16089790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16039790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16069790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16079790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16059790
|
enQuireBio™
QP7614-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_055327.1 | |
KIR2DS1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3806 | |
Research Use Only | |
KIR2DS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMR QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQPGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGTKVNGTF QANFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSK SSDPLLVSVT GNPSNSWPSP TEPSSETGNP RHLH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |