missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_060238.3 |
| ID gene (immissione) | 55631 |
| Nome | Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | LRRC40 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto