Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Codice prodotto. 16063071
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16063071
Marca: enQuireBio™ QP8175ec50ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leucine-rich repeat-containing protein 40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numero di accesso NP_060238.3
ID gene (immissione) 55631
Nome Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Quantità 50 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LRRC40
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MSRLKRIAGQ DLRAGFKAGG RDCGTSVPQG LLKAARKSGQ LNLSGRNLSE VPQCVWRINV DIPEEANQNL SFGATERWWE QTDLTKLIIS NNKLQSLTDD LRLLPALTVL DIHDNQLTSL PSAIRELENL QKLNVSHNKL KILPEEITNL RNLKCLYLQH NELTCISEGF EQLSNLEDLD LSNNHLTTVP ASFSSLSSLV RLNLSSNELK SLPAEINRMK RLKHLDCNSN LLETIPPELA GMESLELLYL RRNKLRFLPE FPSCSLLKEL HVGENQIEML EAEHLKHLNS ILVLDLRDNK LKSVPDEIIL LRSLERLDLS NNDISSLPYS LGNLHLKFLA LEGNPLRTIR REIISKGTQE VLKYLRSKIK DDGPSQSESA TETAMTLPSE SRVNIHAIIT LKILDYSDKQ ATLIPDEVFD AVKSNIVTSI NFSKNQLCEI PKRMVELKEM VSDVDLSFNK LSFISLELCV LQKLTFLDLR NNFLNSLPEE MESLVRLQTI NLSFNRFKML PEVLYRIFTL ETILISNNQV GSVDPQKMKM MENLTTLDLQ NNDLLQIPPE LGNCVNLRTL LLDGNPFRVP RAAILMKGTA AILEYLRDRI PT
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.