Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS16 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | LGALS16 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15920819
|
enQuireBio™
QP12561-10ug |
10 μg |
137.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15940819
|
enQuireBio™
QP12561-50ug |
50 μg |
212.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15930819
|
enQuireBio™
QP12561-1mg |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
LGALS16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
1x PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSFLTVPYKL PVSLSVGSCV IIKGTLIDSS INEPQLQVDF YTEMNEDSEI AFHLRVHLGR RVVMNSREFG IWMLEENLHY VPFEDGKPFD LRIYVCLNEY EVKVNGEYIY AFVHRIPPSY VKMIQVWRDV SLDSVLVNNG RR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |