missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY-96 / ESOP-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001182726.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 23643 |
Nome | LY-96 / ESOP-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16072490
|
enQuireBio™
QP6326-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16012500
|
enQuireBio™
QP6326-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16062490
|
enQuireBio™
QP6326-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16092490
|
enQuireBio™
QP6326-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16002500
|
enQuireBio™
QP6326-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16082490
|
enQuireBio™
QP6326-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001182726.1 | |
LY-96 / ESOP-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23643 | |
Research Use Only | |
LY96 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EAQKQYWVCN SSDASISYTY CDKMQYPISI NVNPCIELKR SKGLLHIFYI PRRDLKQLYF NLYITVNTMN LPKRKEVICR GSDDDYSFCR ALKGETVNTT ISFSFKGIKF SKGKYKCVVE AISGSPEEML FCLEFVILHQ PNSN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |