Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysozyme-like protein 1
Codice prodotto. p-7154423
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16040561
Marca: enQuireBio™ QP7748ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysozyme-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_115906.3
ID gene (immissione) 84569
Nome Lysozyme-like protein 1
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LYZL1
Lunghezza della proteina Full Length of Isoform 2
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MQDAPLSCLS PTKWSSVSSA DSTEKSASGA GTRNLPFQFC LRQALRMKAA GILTLIGCLV TGAESKIYTR CKLAKIFSRA GLDNYWGFSL GNWICMAYYE SGYNTTAQTV LDDGSIDYGI FQINSFAWCR RGKLKENNHC HVACSALITD DLTDAIICAR KIVKETQGMN YWQGWKKHCE GRDLSEWKKG CEVS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.